A011-M
NovaSeptum® Bag rack for manifold unit
5-port holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
About This Item
Codice UNSPSC:
41104105
eCl@ss:
36101790
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Livello qualitativo
Misura ago
2.0 mm
Sterilità
sterile
Nome Commerciale
NovaSeptum®
Produttore/marchio commerciale
NovaSeptum®
Altezza
260–460 mm
Lunghezza
250 mm
Larghezza
280 mm
Peso
0.5 kg
applicazioni
sterile sampling
Compatibilità
for use with 5-port Holder TC 50.5 for NAC-USI, NAC-USM
Descrizione generale
Device Configuration: Multi-sampling
Note legali
NOVASEPTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany