Documenti fondamentali
96320500
Millipore
Vantage L Laboratory Column VL 32 x 500
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Nome Commerciale
Vantage
Parametri
temp. range at 2-40 °C
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
50 cm (19.7 in.)