96221000
Vantage L Laboratory Column VL 22 x 1000
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
eCl@ss:
32011301
Prodotti consigliati
Parametri
2-40 °C temp. range
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
7 bar max. differential pressure (100 psid)
tecniche
protein purification: suitable
Lunghezza
1 m (3.3 ft)
Area
3.8 cm2 , cross-sectional
Alt. letto
750-1000 mm
Volume del letto
0.285-0.380 L
Diametro
2.2 cm (0.9 in.)