Key Documents
9031
Millipore
Concentratore statico Minicon® - B15
8 cells/unit, 15 kDa MWCO, 5 mL sample volume
Sinonimo/i:
Minicon B15, Minicon Static Concentrator, Static Concentrator
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
34360190
Produttore/marchio commerciale
Minicon®
Parametri
5 mL sample volume
Dimensione pori
15 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Panoramica
  • Concentrano l'urina e il liquido cefalorachidiano per l′arricchimento delle proteine indicatrici di stati anomali o patologici prima delle analisi elettroforetiche o immunoelettroforetiche.
  • Concentratori statici, non richiedono accessori
  • Il materiale assorbente di supporto della membrana assorbe il solvente della soluzione e le specie saline che possono attraversare l′ultrafiltro, concentrando il campione
I concentratori statici Minicon consentono di concentrare l'urina e il liquido cefalorachidiano arricchendo i campioni prima delle analisi elettroforetiche o immunoelettroforetiche per l′individuazione di proteine indicatrici di stati anomali o patologici. L′unità B15 comprende 8 celle e può contenere fino 5 mL di campione. L′unità CS15 è costituita da 10 celle ed è adatta per volumi fino a 2,5 mL.
Applicazioni:
Concentrazione di urine e di liquido cefalorachidiano per l′arricchimento delle proteine di interesse analitico.
Tipo di filtro: ultrafiltrazione
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 50 µL
Concentratori statici, non richiedono accessori
Il materiale assorbente di supporto della membrana assorbe il solvente della soluzione e le specie saline che possono attraversare l′ultrafiltro, concentrando il campione
Fattore di concentrazione fino a 100Xvolume
Volume morto ridotto
Stato fisico
Codice colore: trasparente
Note legali
MINICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany