Documenti fondamentali
8.56089
Sigma-Aldrich
1,3-Diaminopropane trityl resin
Novabiochem®
About This Item
Codice UNSPSC:
12352001
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Resin for the synthesis of peptidyl-aminopropylamines by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS Literature references
Literature references
[1] F. Wang, et al. (2000) Org. Lett., 2, 1581.
[2] S. Manku, et al. (2001) J. Org. Chem., 66, 874.
Linkage
Replaces: 01-64-0132
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1