8.53000
Boc-Gly-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-Gly-OH, N-α-t.-Boc-glycine
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
80-90 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H13NO4/c1-7(2,3)12-6(11)8-4-5(9)10/h4H2,1-3H3,(H,8,11)(H,9,10)
VRPJIFMKZZEXLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Linkage
Risultati analitici
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml CH₂Cl₂): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
WGK 3