Documenti fondamentali
8.52354
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-N-Me-His(Trt)-OH, N-α-Fmoc-N-α-methyl-im-trityl-L-histidine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H35N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
633.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Building block for introduction of N-α-methyl-histidine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Product has poor solubility but does dissolve upon activation in NMP with HBTU/DIPEA.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3