Documenti fondamentali
8.52327
Sigma-Aldrich
Fmoc-hLeu-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-hLeu-OH, Fmoc-homo-L-leucine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
367.44
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@@H](CCC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-12-20(21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
UJOQOPBFLFQOJJ-FQEVSTJZSA-N
Descrizione generale
Standard building block for introduction of homoleucine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2