Documenti fondamentali
8.52236
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Asn-OH, N-α-Fmoc-D-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N([C@H](CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)/t16-/m1/s1
YUGBZNJSGOBFOV-MRXNPFEDSA-N
Descrizione generale
Standard building block of introduction of D-asparagine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-1042
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3