Documenti fondamentali
8.52228
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Val-OPfp, N-α-Fmoc-L-valine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H20F5NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
505.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
110-120 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(C)C)F)F
InChI
1S/C26H20F5NO4/c1-12(2)23(25(33)36-24-21(30)19(28)18(27)20(29)22(24)31)32-26(34)35-11-17-15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10,12,17,23H,11H2,1-2H3,(H,32,34)/t23-/m0/s1
TZEGAVSWQUEHAQ-QHCPKHFHSA-N
Descrizione generale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of valine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1520
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -25.5 - -20.5 °
DCU (DC (0004)): ≤ 2 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3