Documenti fondamentali
8.52203
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Asn-OH, N-α-Fmoc-L-asparagine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H18N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
276-252-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
175-190 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C(CC(=O)N)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H18N2O5/c20-17(22)9-16(18(23)24)21-19(25)26-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16H,9-10H2,(H2,20,22)(H,21,25)(H,23,24)
YUGBZNJSGOBFOV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Building block for introduction of asparagine by Fmoc SPPS. Not compatible with uronium and phosphonium coupling reagents
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1004
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(0110)): ≥ 98 %
Purity (TLC(CMA1)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility1mmol in 5ml DMF + 2 Äq. DIPEA: clear soluble
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3