Key Documents
8.52133
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-N-γ-trityl-L-glutamine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C45H33F5N2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
776.75
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amide
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
Descrizione generale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of glutamine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739.
Linkage
Replaces: 04-12-1539
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): -8.0 - -5.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2