Key Documents
8.52130
Sigma-Aldrich
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Tyr(tBu)-OPfp, N-α-Fmoc-O-t.-butyl-L-tyrosine pentafluorophenyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C34H28F5NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
625.58
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
60-70 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
hydroxyl
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C34H28F5NO5/c1-34(2,3)45-19-14-12-18(13-15-19)16-25(32(41)44-31-29(38)27(36)26(35)28(37)30(31)39)40-33(42)43-17-24-22-10-6-4-8-20(22)21-9-5-7-11-23(21)24/h4-15,24-25H,16-17H2,1-3H3,(H,40,42)/t25-/m0/s1
ADOSTZDWXCEVJP-VWLOTQADSA-N
Descrizione generale
Pre-formed pentafluorophenyl ester for coupling of tyrosine amino-acid residues by Fmoc SPPS. Use enables bromophenol blue monitoring of amide bond formation.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-12-1519
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in chloroform): -17.5 - -12.5 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0,5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3