Documenti fondamentali
8.51000
Sigma-Aldrich
HMPA
4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid Novabiochem®
Sinonimo/i:
HMPA, 4-Hydroxymethylphenoxyacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H10O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥98.0% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: linker
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
110-120 °C
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C9H10O4/c10-5-7-1-3-8(4-2-7)13-6-9(11)12/h1-4,10H,5-6H2,(H,11,12)/p-1
VUCNQOPCYRJCGQ-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Standard TFA-labile linker for the preparation of peptide acids by Fmoc SPPS.
Linkage
Replaces: 01-60-0017
Risultati analitici
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0811)): ≥ 98.0 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3