Documenti fondamentali
8.43945
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrafluoroborate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ammonium tetrafluoroborate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
H4BF4N
Numero CAS:
Peso molecolare:
104.84
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
237-531-4
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Stato
powder
pH
3.5 (20 °C, 5 g/L in H2O)
Densità
1.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[B+3]([F-])([F-])([F-])[F-].[N+H4]
InChI
1S/BF4.H3N/c2-1(3,4)5;/h;1H3/q-1;/p+1
PDTKOBRZPAIMRD-UHFFFAOYSA-O
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3