Documenti fondamentali
8.43868
Sigma-Aldrich
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed
(Mw approx. 30000) for synthesis
Sinonimo/i:
Polyvinyl alcohol, partially hydrolyzed, PVA, PVOH
About This Item
Formula condensata:
(C4H6O2 · C2H4O)n
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
13111042
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>230 °C
Punto di fusione
>200 °C
Densità
1.3 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
400‑600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Degree of hydrolysis (calculated on dried substance): ≥ 85.0 %
dyn.Viscosity, 20°C (4 %; water): 3.4 - 4.6 mPa∙s
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 5.0 %
Ash: ≤ 1.0 %
Ester value: 130 - 150
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1