Key Documents
8.43262
Sigma-Aldrich
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Bicyclo[2.2.2]oct-7-ene-2,3:5,6-tetracarboxylic dianhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H8O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
248.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
217-009-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Punto di fusione
300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H8O6/c13-9-5-3-1-2-4(7(5)11(15)17-9)8-6(3)10(14)18-12(8)16/h1-8H
XLOGCGOPKPCECW-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3