Documenti fondamentali
8.42593
Sigma-Aldrich
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nitrobenzenesulfonyl chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4ClNO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
221.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
216-907-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
65-67 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-4-2-1-3-5(6)8(9)10/h1-4H
WPHUUIODWRNJLO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 65 °C
Melting range (upper value): ≤ 68 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1A - Other explosive hazardous materials
WGK 3