Key Documents
8.41741
Sigma-Aldrich
Diglycolic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
Diglycolic anhydride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
116.07
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
224-761-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
P. eboll.
240-241 °C/1013 hPa
Punto di fusione
91-93 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H4O4/c5-3-1-7-2-4(6)8-3/h1-2H2
PIYNUZCGMLCXKJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3