8.41731
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
1,3,5-Benzenetricarbonyl chloride, Trimesoylchloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
P. eboll.
180 °C/21 hPa
Punto di fusione
33-37 °C
Temp. transizione
flash point >112 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H3Cl3O3/c10-7(13)4-1-5(8(11)14)3-6(2-4)9(12)15/h1-3H
UWCPYKQBIPYOLX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup