Documenti fondamentali
8.41613
Sigma-Aldrich
Thiosalicylic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Thiosalicylic acid, 2-Mercaptobenzoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
205-704-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (acidimetric)
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
165-166 °C (sublimed)
Densità
1.49 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)5-3-1-2-4-6(5)10/h1-4,10H,(H,8,9)
NBOMNTLFRHMDEZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 98,0 %(m)
Identity (IR): conforms
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3