Documenti fondamentali
8.41590
Sigma-Aldrich
1-Aminoanthraquinone
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Aminoanthraquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
223.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
201-423-5
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
251-254 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C14H9NO2/c15-11-7-3-6-10-12(11)14(17)9-5-2-1-4-8(9)13(10)16/h1-7H,15H2
KHUFHLFHOQVFGB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 250 °C
Melting range (upper value): ≤ 255 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1