Documenti fondamentali
8.41502
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylmaleic anhydride
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Dimethylmaleic anhydride, 3,4-Dimethyl-2,5-furandione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
212-165-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
crystals
Punto di fusione
96 °C
Densità
1.107 g/cm3 at 100 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[o]1[c](c(c([c]1=O)C)C)=O
InChI
1S/C6H6O3/c1-3-4(2)6(8)9-5(3)7/h1-2H3
MFGALGYVFGDXIX-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 92 °C
Melting range (upper value): ≤ 95 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3