Documenti fondamentali
8.41262
Sigma-Aldrich
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
Sinonimo/i:
3,5-Dichloro-2-hydroxybenzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
265.05
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
259-416-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
pH
7 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S](=O)(=O)(O)c1c(c(cc(c1)Cl)Cl)O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Na): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3