Key Documents
8.41133
Sigma-Aldrich
3,4-Dichlorobenzyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
3,4-Dichlorobenzyl alcohol, 3,4-Dichloro-1-(hydroxymethyl)-benzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6Cl2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
217-299-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
P. eboll.
148-151 °C
Punto di fusione
38-39 °C
Temp. transizione
flash point >110 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)3-7(6)9/h1-3,10H,4H2
FVJIUQSKXOYFKG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup