Key Documents
8.41077
Sigma-Aldrich
Boron hydride-tetrahydrofuran complex
(stabilised) (1 molar solution in tetrahydrofuran) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
103 °C
Potenza
500-2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.58-12.42 % (v/v)
P. eboll.
66 °C/1013 hPa (THF)
Temp. transizione
flash point -21.7 °C
Densità
0.876 g/cm3 at 25 °C
Risultati analitici
Assay (by gasvolumetry): 0.8 - 1.2 mol/l
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-7.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-21.7 °C