Documenti fondamentali
8.41023
Sigma-Aldrich
2-Naphthoxyacetic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Naphthoxyacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
202.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
204-380-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
155-157 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C12H10O3/c13-12(14)8-15-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7H,8H2,(H,13,14)
RZCJYMOBWVJQGV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 158 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3