8.40144
Diethylene glycol divinyl ether
for synthesis
Sinonimo/i:
Diethylene glycol divinyl ether
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H14O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
212-133-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Densità
0.97 g/cm3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCOC=C)CCOC=C
InChI
1S/C8H14O3/c1-3-9-5-7-11-8-6-10-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
SAMJGBVVQUEMGC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.968 - 0.972
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
71 °C - closed cup