Documenti fondamentali
8.22341
Supelco
Triethanolamine
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Triethanolamine, Tris(2-hydroxyethyl)amine, 2,2′,2′′-Trihydroxytriethylamine, TEA
About This Item
Formula condensata:
N(CH2CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-049-8
NACRES:
NA.21
Tensione di vapore
<0.01 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
325 °C (DIN 51794)
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
3.6-7.2 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.3% Water (Karl Fischer)
pH
10.5 (20 °C, 15 g/L in H2O)
P. ebollizione
360 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
21 °C
Temp. transizione
flash point 190 °C
Densità
1.12 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CCO)(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.122 - 1.125
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Note legali
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
354.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
179 °C - closed cup