8.22299
Piperidine
for synthesis
Sinonimo/i:
Piperidine, Hexahydropyridine, Pentamethyleneimine, Azacyclohexane, Azinane
About This Item
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Tensione di vapore
34 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °C
Potenza
276 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.5-10.3 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
12.6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
1.77 cSt(20 °C)
P. ebollizione
106 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-10.8 °C
Temp. transizione
flash point 16 °C
Densità
0.86 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1CCCCC1
InChI
1S/C5H11N/c1-2-4-6-5-3-1/h6H,1-5H2
NQRYJNQNLNOLGT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As an organic structure-directing agent in the synthesis of titanoborosilicate precursor.
- As stock solution with NMP (1-methyl-2-pyrrolidinone) to deprotect the Fmoc group in the preparation of N-methylated cyclic peptides.
Caratteristiche e vantaggi
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.861 - 0.863
Water (K. F.): ≤ 0.50 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup