8.22255
Isoamyl alcohol
(mixture of isomers) EMPLURA®
Sinonimo/i:
Isoamyl alcohol, iso-Pentyl alcohol, 3-Methyl-1-butanol, Iso-Amylalcohol
About This Item
Tensione di vapore
3.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMPLURA®
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
340 °C
Limite di esplosione
1.2-8 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezze
≤0.3% Water (Karl Fischer)
P. ebollizione
131 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-117 °C
Temp. transizione
flash point 43 °C
Densità
0.81 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OCCCCC
InChI
1S/C5H12O/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
AMQJEAYHLZJPGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Confezionamento
Risultati analitici
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.812
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup