Documenti fondamentali
8.22161
Sigma-Aldrich
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3,5-dimethoxybenzoic acid, 3,5-Dimethoxy-4-hydroxybenzoic acid, Syringic acid
About This Item
Formula condensata:
3,5-(CH3O)2-4-(OH)C6H2COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
208-486-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (acidimetric)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
204-207 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H10O5/c1-13-6-3-5(9(11)12)4-7(14-2)8(6)10/h3-4,10H,1-2H3,(H,11,12)
JMSVCTWVEWCHDZ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 205 °C
Melting range (upper value): ≤ 209 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2