8.22069
Methylhydroxyethylcellulose
for synthesis
Sinonimo/i:
Methylhydroxyethylcellulose
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
>360 °C
Potenza
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Densità
1.28-1.30 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Activeassay: ≥ 92.0 %
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Loss on drying: lot specific result
Assay (NaCl): lot specific result
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1