Documenti fondamentali
8.22068
Sigma-Aldrich
Hydroxyethylcellulose
for synthesis
Sinonimo/i:
Hydroxyethylcellulose
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
granular
Temp. autoaccensione
>360 °C
Densità bulk
350 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C29H52O21/c1-10-15(34)16(35)24(13(8-33)45-10)49-28-20(39)18(37)25(50-29-26(43-5-4-30)21(40)23(42-3)12(7-32)47-29)14(48-28)9-44-27-19(38)17(36)22(41-2)11(6-31)46-27/h10-40H,4-9H2,1-3H3
CWSZBVAUYPTXTG-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (Cellulose ether): ≥ 92.0 %
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1