Documenti fondamentali
8.21968
Sigma-Aldrich
4′-Bromoacetophenone
for synthesis
Sinonimo/i:
4′-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
About This Item
Formula condensata:
4-(Br)C6H4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-799-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
P. ebollizione
255 °C/1013 hPa
Punto di fusione
49-52 °C
Temp. transizione
flash point >100 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Brc1ccc(cc1)C(=O)C
InChI
1S/C8H7BrO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,1H3
WYECURVXVYPVAT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 49 °C
Melting range (upper value): ≤ 52 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
212.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C