Documenti fondamentali
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
About This Item
Formula condensata:
(C2H5)3SiCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.72
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
213-615-6
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
280 °C
P. ebollizione
144-145 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 30 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
86.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
30 °C