Documenti fondamentali
8.21107
Sigma-Aldrich
Tetrapropyl orthotitanate
for synthesis
Sinonimo/i:
Tetrapropyl orthotitanate, Propyl titanate(IV), Titanic acid tetrapropyl ester, Titanium tetrapropylate, Orthotitanic acid tetrapropyl ester
About This Item
Formula condensata:
(CH3CH2CH2O)4Ti
Numero CAS:
Peso molecolare:
284.22
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
221-411-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
P. ebollizione
170 °C/36 hPa
Temp. transizione
flash point 38 °C
Densità
1.05 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ti](OCCC)(OCCC)(OCCC)OCCC
InChI
1S/4C3H7O.Ti/c4*1-2-3-4;/h4*2-3H2,1H3;/q4*-1;+4
HKJYVRJHDIPMQB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (ex Ti): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.041 - 1.044
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
100.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
38 °C - closed cup