Key Documents
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Nitroaniline, o-Nitraniline
About This Item
Formula condensata:
2-(NO2)C6H4NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
138.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
201-855-4
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
521 °C
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
68-71 °C
Temp. transizione
flash point 167 °C
Densità bulk
500 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
332.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
167.0 °C - closed cup