Documenti fondamentali
8.20696
Sigma-Aldrich
2-Imidazolidinethione
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Imidazolidinethione, N,N′-Ethylenethiourea
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-506-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
<1 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
solid
Potenza
710 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
240 °C/1010 hPa
Punto di fusione
199 °C
Temp. transizione
flash point 253 °C
Solubilità
8 g/L
Densità
1.4 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
750‑900 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c6-3-4-1-2-5-3/h1-2H2,(H2,4,5,6)
PDQAZBWRQCGBEV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 196 °C
Melting range (upper value): ≤ 199 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3