Documenti fondamentali
8.20649
Sigma-Aldrich
Hippuric acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Hippuric acid, Benzamidoacetic acid, Benzoylglycine, Benzoylaminoacetic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
207-806-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.5% (acidimetric)
Stato
solid
pH
2.5-3.5 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
Punto di fusione
188-190 °C
Solubilità
3.26 g/L
Densità bulk
630 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H9NO3/c11-8(12)6-10-9(13)7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,10,13)(H,11,12)
QIAFMBKCNZACKA-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 186 °C
Melting range (upper value): ≤ 190 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3