Key Documents
8.20533
Sigma-Aldrich
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
for synthesis
Sinonimo/i:
2,3-Diphenyl-2-cyclopropen-1-one
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O
Numero CAS:
Peso molecolare:
206.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
212-948-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Punto di fusione
118-122 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H10O/c16-15-13(11-7-3-1-4-8-11)14(15)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
HCIBTBXNLVOFER-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 118 °C
Melting range (upper value): ≤ 122 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3