Documenti fondamentali
8.20529
Sigma-Aldrich
9,10-Diphenylanthracene
for synthesis
Sinonimo/i:
9,10-Diphenylanthracene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H18
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.42
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
216-105-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
247-252 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C26H18/c1-3-11-19(12-4-1)25-21-15-7-9-17-23(21)26(20-13-5-2-6-14-20)24-18-10-8-16-22(24)25/h1-18H
FCNCGHJSNVOIKE-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 247 °C
Melting range (upper value): ≤ 252 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Rhodamine B for fluorescence
Sigma-Aldrich
83689
Rhodamine B