Documenti fondamentali
8.20502
Sigma-Aldrich
Cumene hydroperoxide
(80% solution in cumene) for synthesis
Sinonimo/i:
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Codice UNSPSC:
12352120
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
573 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
>5 (20 °C, 13 g/L in H2O)
P. ebollizione
116 °C/20 hPa
Punto di fusione
<-30 °C
Temp. transizione
flash point 57 °C
Densità
1.03 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (iodometric): 82.0 - 87.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Self-react. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Lungs, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C