Key Documents
8.20433
Sigma-Aldrich
2,4-Dichlorobenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
2,4-Dichlorobenzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
2,4-(Cl)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.01
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
212-861-1
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
440 °C
Potenza
3470 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
233 °C/1013 hPa
Punto di fusione
68-71 °C
Temp. transizione
flash point 135 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H4Cl2O/c8-6-2-1-5(4-10)7(9)3-6/h1-4H
YSFBEAASFUWWHU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
275.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
135 °C - closed cup