Key Documents
8.20399
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-diethylacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloro-N,N-diethylacetamide, Chloroacetic acid diethylamide
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CON(C2H5)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
149.62
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
219-019-2
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
980 mg/kg LD50, skin (Rat)
P. eboll.
114-116 °C/23 hPa
Temp. transizione
flash point 113 °C
Densità
1.09 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H12ClNO/c1-3-8(4-2)6(9)5-7/h3-5H2,1-2H3
CQQUWTMMFMJEFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup