Documenti fondamentali
8.20193
Sigma-Aldrich
Cyanogen bromide
for synthesis
Sinonimo/i:
Cyanogen bromide
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.92
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352117
Numero indice EU:
208-051-2
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Tensione di vapore
113 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
crystals
P. ebollizione
61-62 °C/1013 hPa
Punto di fusione
52 °C
Densità
2.015 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/CBrN/c2-1-3
ATDGTVJJHBUTRL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Cyanogen bromide for synthesis. CAS 506-68-3, chemical formula BrCN.
Risultati analitici
Assay (iodometric)≥ 96.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
149.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 65 °C - closed cup