Key Documents
8.20092
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyanilinium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Hydroxyanilinium chloride, 4-Aminophenol hydrochloride, 4-Hydroxyaniline hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7NO · xHCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
109.13 (free base basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
200-122-6
Livello qualitativo
Punto di fusione
306 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3