Documenti fondamentali
8.20015
Sigma-Aldrich
1-Adamantaneammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Adamantaneammonium chloride, 1-Adamantylamine hydrochloride, 1-Aminoadamantane hydrochloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18ClN
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.71
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
211-560-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
Punto di fusione
360 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Cl-].[N+H3][C@]21C[C@@H]3C[C@H](C2)C[C@H](C1)C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10;/h7-9H,1-6,11H2;1H/t7-,8+,9-,10-;
WOLHOYHSEKDWQH-SOVZANNPSA-N
Risultati analitici
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3