Documenti fondamentali
8.18969
Sigma-Aldrich
Isoamyl alcohol
for synthesis
Sinonimo/i:
3-Methyl-1-butanol, Isoamyl alcohol, Isopentyl alcohol
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.15
Beilstein:
1718835
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-633-5
NACRES:
NA.21
Grado
for synthesis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
2 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥98% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
644 °F
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-9 %, 100 °F
dilution
(for synthesis)
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
pH
7 (20 °C, 25 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
5.32 cSt(20 °C)
P. ebollizione
130 °C (lit.)
Punto di fusione
−117 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 43.5 °C
Solubilità
25 g/L
Densità
0.809 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)CCO
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
PHTQWCKDNZKARW-UHFFFAOYSA-N
Specifiche
Saturation Concentration in Air: 11 g/m3 (20 °C) Air
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.808 - 0.809
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger-Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
110.3 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.5 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
3-Methyl-1-butanol analytical standard
Supelco
77664
3-Methyl-1-butanol
3-Methylbutanol BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (GC)
Sigma-Aldrich
59085
3-Methylbutanol
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico