Key Documents
8.18727
Sigma-Aldrich
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
N,O-Bis(trimethylsilyl)acetamide, BSA
About This Item
Formula condensata:
CH3C[NSi(CH3)3]OSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
203.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
233-892-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
10 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
1580 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
43 °C/11 hPa
Temp. transizione
flash point 40 °C
Densità
0.83 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C8H21NOSi2/c1-8(9-11(2,3)4)10-12(5,6)7/h1-7H3
SIOVKLKJSOKLIF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.835
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
111.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
44 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Sieroalbumina lyophilized powder, crystallized, ≥98.0% (GE)
Sigma-Aldrich
05470
Sieroalbumina
Sieroalbumina heat shock fraction, protease free, fatty acid free, essentially globulin free, pH 7, ≥98%
Sigma-Aldrich
A7030
Sieroalbumina